5.05766
Casein Kinase II Inhibitor XII, TBBz
Sinónimos:
Casein Kinase II Inhibitor XII, TBBz, 4,5,6,7-Tetrabromobenzimidazole, CYP24A1 inhibitor, TBBz, CK2 Inhibitor, TBBz
About This Item
Productos recomendados
Análisis
≥99% (HPLC)
Nivel de calidad
formulario
powder
potencia
70 nM Ki
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
off-white
solubilidad
DMSO: 100 mg/mL
temp. de almacenamiento
2-8°C
InChI
1S/C7H2Br4N2/c8-2-3(9)5(11)7-6(4(2)10)12-1-13-7/h1H,(H,12,13)
Clave InChI
LOEIRDBRYBHAJB-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
CK2
Envase
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Zien, P. et al. 2003. Biochem. Biophys. Res. Comm.306, 129.
Zien, P. et al. 2003. Biochem. Biophys. Res. Comm.312, 623.
Zien, P. et al. 2005. Biochim. Biophy. Acta1754, 271.
Luo, W. et al. 2013. Cancer Res.73, 2289.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable