5.05759
MitoBloCK-6
Sinónimos:
MitoBloCK-6, 2-(((4-Anilinophenyl)imino)methyl)-4,6-dichlorophenol, 2,4-Dichloro-6-(((((phenylamino)phenyl)imino)methyl)phenol), Mitochondrial Protein Import Blocker from the Carla Koehler laboratory, MB6, MB-6
About This Item
Productos recomendados
Análisis
≥98% (HPLC)
Nivel de calidad
formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
orange
solubilidad
DMSO: 100 mg/mL
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Erv1
Envase
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable