5.05412
1,1-Dimethyl-4-phenylpiperazinium iodide
Sinónimos:
1,1-Dimethyl-4-phenylpiperazinium iodide, 1,1-dimethyl-4-phenylpiperazinium, Nicotinic Acetylcholine Receptor (nAChR) Agonist, DMPP, (α3)2(β4)3 Nicotinic Acetylcholine Receptor (nAChR) Agonist, DMPP, Ganglionic Nicotinic Acetylcholine Receptor (nAChR) Agonist, DMPP
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥98% (titration)
Nivel de calidad
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
white
solubilidad
50% acetic acid: 50 mg/mL
temp. de almacenamiento
2-8°C
InChI
1S/C12H19N2.HI/c1-14(2)10-8-13(9-11-14)12-6-4-3-5-7-12;/h3-7H,8-11H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
Clave InChI
XFZJGFIKQCCLGK-UHFFFAOYSA-M
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
nAChR
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Vizi, S., 1999. Brain Res. Brain Res. Rev.30, 219.
Prado. W., et al. 2004. Brain Res.1018, 272.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable