5.05026
DNQX Disodium Salt
Sinónimos:
DNQX Disodium Salt, AMPA Glutamate Receptor Antagonist, DNQX, Kainate Glutamate Receptor Antagonist, DNQX
About This Item
Productos recomendados
Análisis
≥99% (HPLC)
Nivel de calidad
formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
dark brown
solubilidad
H2O: 100 mM
temp. de almacenamiento
2-8°C
InChI
1S/C8H4N4O6/c13-7-8(14)10-4-2-6(12(17)18)5(11(15)16)1-3(4)9-7/h1-2H,(H,9,13)(H,10,14)
Clave InChI
RWVIMCIPOAXUDG-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
AMPA
GluK2
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Honor, T., et al. 1998. Science.241, 701.
Watkins, J., et al. 1990. Adv. Exp. Med. Biol.268, 49.
Davies, S., et al. 1990. Int. Rev. Neurobiol.32, 28.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable