Documentos clave
5.05017
Sigma-Aldrich
UBP310
Sinónimos:
UBP310, GluK1/GluK3 antagonist, UBP310, (S)-1-(2-Amino-2-carboxyethyl)-3-(2­-carboxy-thiophene-3-yl-methyl)-5-methylpyrimidine­-2,4-dione, UBP-310, UBP 310
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H15N3O6S
Número de CAS:
Peso molecular:
353.35
Código UNSPSC:
12352200
Ensayo
≥98% (HPLC)
Nivel de calidad
Formulario
solid
potencia
10 nM Ki
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
white
solubilidad
DMSO: 100 mM
temp. de almacenamiento
2-8°C
InChI
1S/C14H15N3O6S/c1-7-4-16(6-9(15)12(19)20)14(23)17(11(7)18)5-8-2-3-24-10(8)13(21)22/h2-4,9H,5-6,15H2,1H3,(H,19,20)(H,21,22)/t9-/m0/s1
Clave InChI
ZTAZUCRXCRXNSU-VIFPVBQESA-N
Descripción general
A potent antagonist highly selective for GluK1 (Kb = 10 nM), GluK3 (IC50 = 23 nM), and GluK1/K5 (Kb = 8 nM) subtype kainate receptors. Does not interact with GluK2 and GluK2/K5 receptors. Low affinity to AMPA receptors (Kd = 83 µM). Does not interact with mGluR1 or NMDA receptors at concentration less than 10 µM. Often used in studying neuronal excitability and synaptic plasticity.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Primary Target
GluK1
Secondary Target
Gluk3
Advertencia
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstitución
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Otras notas
Pinheiro, S., et al. 2013. Cereb. Cort.23, 323.
Atlason, T., et al. 2010. Mol. Pharmacol.78, 1036.
Perrais, D., et al. 2009. Neuropharmacol.56, 131.
Dolman, P., et al. 2007. J. Med. Chem.50, 1558.
Mayer, L., et al. 2006. J. Neurosci.26, 2852.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable