5.04859
2-N-Hexadecanoylamino-4-nitrophenylphosphorylcholine
≥98% (TLC), solid, acid sphingomyelinase substrate, Calbiochem®
Sinónimos:
2-N-Hexadecanoylamino-4-nitrophenylphosphorylcholine, HDA-PC
About This Item
Productos recomendados
product name
2-N-Hexadecanoylamino-4-nitrophenylphosphorylcholine,
Análisis
≥98% (TLC)
Nivel de calidad
formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
off-white
solubilidad
methanol: 25 mg/mL
temp. de almacenamiento
−20°C
InChI
1S/C27H48N3O7P.H2O/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-27(31)28-25-23-24(29(32)33)19-20-26(25)37-38(34,35)36-22-21-30(2,3)4;/h19-20,23H,5-18,21-22H2,1-4H3,(H-,28,31,34,35);1H2
Clave InChI
CDTKXKMMWVIQDN-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Advertencia
Nota de preparación
Reconstitución
Otras notas
Gal, A.E., and Fash, F.J. 1976. Chem. Phys. Lipids16, 71.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable