5.04843
Fbxo3 Inhibitor, BC-1215
Sinónimos:
Fbxo3 Inhibitor, BC-1215, N¹,N²- bis(4-(Pyridin-2-yl)benzyl)ethane-1,2-diamine, F Box Only Protein 3 Inhibitor, F Box Protein 3 Inhibitor, BC1215, F Box and Leucine-rich Repeat Protein 2 Activator, Fbxl2 Activator
About This Item
Análisis
≥98% (HPLC)
Nivel de calidad
formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
beige
solubilidad
DMSO: 10 mg/mL
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Fbox3
Envase
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable