5.04819
Porcn Inhibitor III, IWP-L6
Sinónimos:
Porcn Inhibitor III, IWP-L6, IWPL6, Wnt Pathway Inhibitor XIX
About This Item
Productos recomendados
Análisis
≥99% (HPLC)
Nivel de calidad
formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
off-white
solubilidad
DMSO: 10 mg/mL
temp. de almacenamiento
2-8°C
InChI
1S/C25H20N4O2S2/c30-22(28-21-12-11-18(15-26-21)17-7-3-1-4-8-17)16-33-25-27-20-13-14-32-23(20)24(31)29(25)19-9-5-2-6-10-19/h1-12,15H,13-14,16H2,(H,26,28,30)
Clave InChI
QESQGTFWEQMCMH-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Porcupine
Envase
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable