Documentos clave
5.04596
Sigma-Aldrich
TCN-201
Sinónimos:
TCN-201, 3-Chloro-4-fluoro-N-[(4-{[2-(phenylcarbonyl)hydrazino]carbonyl}phenyl)methyl]benzenesulfonamide, NMDA Antagonist X
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H17ClFN3O4S
Número de CAS:
Peso molecular:
461.89
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Análisis
≥98% (HPLC)
Nivel de calidad
formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
white
solubilidad
DMSO: 5 mg/mL
temp. de almacenamiento
2-8°C
InChI
1S/C21H17ClFN3O4S/c22-18-12-17(10-11-19(18)23)31(29,30)24-13-14-6-8-16(9-7-14)21(28)26-25-20(27)15-4-2-1-3-5-15/h1-12,24H,13H2,(H,25,27)(H,26,28)
Clave InChI
FYIBXBFDXNPBSF-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
A negative allosteric modulator selective for NR2A containing NMDA receptors (pIC50 = 6.8 and <4.3 µM for NR2A and NR2B, respectively). No effect on NR2B-containing NMDA receptors with concentrations less than 50 mM. Inhibition on NR2A containing NMDA receptors is glycine (or D-serine)-binding, but not glutamate-binding, dependent.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Primary Target
NMDA receptors
Advertencia
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstitución
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Otras notas
Bettini. E., et al. 2010. J. Pharm. Exp. Ther.335, 644.
Shin, A., et al. 2011. Br. J. Pharmacol.166, 1002.
Edman, S., et al. 2012. Neuropharmacology63, 441.
Hansen, K., et al. 2012. J. Neurosci.32, 6197.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable