5.04535
QNZ46
Sinónimos:
QNZ46, NMDA Antagonist VIII, 4-[6-Methoxy-2-[(1E)-2-(3-nitrophenyl)ethenyl]-4-oxo-3(4H)-quinazolinyl]-Benzoic acid
About This Item
Análisis
≥98% (HPLC)
Nivel de calidad
formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
yellow
solubilidad
DMSO: 5 mg/mL
temp. de almacenamiento
2-8°C
InChI
1S/C24H17N3O6/c1-33-19-10-11-21-20(14-19)23(28)26(17-8-6-16(7-9-17)24(29)30)22(25-21)12-5-15-3-2-4-18(13-15)27(31)32/h2-14H,1H3,(H,29,30)/b12-5+
Clave InChI
GNLVJIICVWDSNI-LFYBBSHMSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
NMDA receptors
Advertencia
Nota de preparación
Reconstitución
Otras notas
Hansen, K., 2011. J. Neurosci.9, 3650.
Mosley, C., et al. 2010. J. Med. Chem.53, 5476.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable