500586
JQ1 Enantiomers Set
Sinónimos:
JQ1 Enantiomers Set, (S)-tert-butyl 2-(4-(4-chlorophenyl)-2,3,9-trimethyl-6H-thieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepin-6-yl)acetate, SGCBD01, BRD2 Inhibitor III, BRD3 Inhibitor II, BRD4 Inhibitor III, BRD6 Inhibitor I, BRDT Inhibitor I, BRD2 Inhibitor III, BRD3 Inhibitor II, BRD4 Inhibitor III, BRD6 Inhibitor I, BRDT Inhibitor I, (S)-tert-butyl 2-(4-(4-chlorophenyl)-2,3,9-trimethyl-6H-thieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepin-6-yl)acetate, SGCBD01
About This Item
Productos recomendados
Análisis
≥96% (for both enantiomers, HPLC)
Nivel de calidad
formulario
solid
potencia
50 nM Ki
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
yellow-white
solubilidad
DMSO: 50 mg/mL (Each compound is soluble)
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
BRD4
Envase
Advertencia
Forma física
Reconstitución
Otras notas
Delmore, J. E., et al. 2011 Cell.146, 904.
Filippakopoulos, P., et al. 2010. Nature.468, 1067.