5.00556
Tankyrase1/2 Inhibitor V, WIKI4
Sinónimos:
Tankyrase1/2 Inhibitor V, WIKI4, 2-(3-((4-(4-methoxyphenyl)-5-(pyridin-4-yl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl)sulfanyl)propyl)-1H-benzo[de]isoquinoline-1,3(2H)-dione, Wnt Pathway Inhibitor XVIII, TNKS1/2 Inhibitor V
About This Item
Productos recomendados
Análisis
≥98% (HPLC)
Nivel de calidad
formulario
powder
potencia
15 nM IC50
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
pale yellow
solubilidad
DMSO: 5 mg/mL
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
COC1=CC=C(C=C1)N2C(=NN=C2SCCCN3C(=O)C4=CC=CC5=C4C(=CC=C5)C3=O)C6=CC=NC=C6
Descripción general
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content. Please refer to the vial label or the certificate of analysis for the batch-specific molecular weight. The molecular weight provided represents the baseline molecular weight without water.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
TNKS2
Envase
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable