500105
Oxytetracycline, Hydrochloride
An antimicrobial agent. A member of the tetracycline family that inhibits bacterial protein synthesis by binding to the 30S ribosomal subunit.
Sinónimos:
Oxytetracycline, Hydrochloride, OTC
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Análisis
≥95% (HPLC)
formulario
solid
actividad óptica
[α]/D -190 to -200°, c = 1 in 0.1 M HCl (anhydrous basis)
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
desiccated
protect from light
color
yellow
solubilidad
water: soluble
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
InChI
1S/C22H24N2O9.ClH/c1-21(32)7-5-4-6-8(25)9(7)15(26)10-12(21)17(28)13-14(24(2)3)16(27)11(20(23)31)19(30)22(13,33)18(10)29;/h4-6,12-14,17,25-26,28,31-33H,23H2,1-3H3;1H/b20-11-;/t12-,13-,14+,17+,21-,22+;/m1./s1
Clave InChI
IZRXCFCWDMSBQY-NXURVHCDSA-N
Descripción general
Advertencia
Otras notas
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Repr. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable