Documentos
4.90092
Sigma-Aldrich
1-Butyl-3-methylimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
for synthesis
Sinónimos:
1-Butyl-3-methylimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H15F6N3O4S2
Número de CAS:
Peso molecular:
419.36
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Nivel de calidad
Análisis
≥98.0% (HPLC)
formulario
liquid
pH
7 (20 °C in H2O, Aqueous solution)
mp
2 °C
densidad
1.44 g/cm3
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C8H15N2.C2F6NO4S2/c1-3-4-5-10-7-6-9(2)8-10;3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8/h6-8H,3-5H2,1-2H3;/q+1;-1
Clave InChI
INDFXCHYORWHLQ-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Purity (HPLC): ≥ 98.0 %
Identity (NMR): passes test
Halides: ≤ 0.1 %
Water (K. F.): ≤ 1.0 %
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral
Órganos de actuación
Nervous system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable