4.90061
1-Ethyl-3-methylimidazolium trifluoromethanesulfonate
for synthesis
Sinónimos:
1-Ethyl-3-methylimidazolium trifluoromethanesulfonate
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Análisis
≥98.0% (HPLC)
formulario
liquid
mp
-12 °C
densidad
1.386 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C6H11N2.CHF3O3S/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;2-1(3,4)8(5,6)7/h4-6H,3H2,1-2H3;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
Clave InChI
ZPTRYWVRCNOTAS-UHFFFAOYSA-M
Nota de análisis
Identity (NMR): passes test
Halides (IC): ≤ 0.1 %
Water (K. F.): ≤ 1.0 %
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
425.3 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
218.5 °C - closed cup