489476-M
LSD1 Inhibitor
The LSD1 Inhibitor, also referenced under CAS 927019-63-4, controls the biological activity of LSD1. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Signaling applications.
Sinónimos:
LSD1 Inhibitor, LSD Inhibitor I, BHC110 Inhibitor I, Histone Lysine Demethylase Inhibitor III, KDM1 Inhibitor I
About This Item
Productos recomendados
Análisis
≥95% (HPLC)
formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
pale yellow to yellow
solubilidad
water: 50 mg/mL
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Huang, Y., et al. 2007. Proc. Natl. Acad. Sci.104, 8023.
Bi, X., et al. 2006. Bioorg. Med. Chem. Lett.16, 3229.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable