481414
NF-κB Activation Inhibitor VI, BOT-64 - CAS 113760-29-5 - Calbiochem
The NF-κB Activation Inhibitor VI, BOT-64, also referenced under CAS 113760-29-5, controls the biological activity of NF-κB. This small molecule/inhibitor is primarily used for Inflammation/Immunology applications.
Sinónimos:
NF-κB Activation Inhibitor VI, BOT-64 - CAS 113760-29-5 - Calbiochem, 6,6-Dimethyl-2-(phenylimino)-6,7-dihydro-5H-benzo[1,3]oxathiol-4-one
About This Item
Análisis
≥95% (HPLC)
formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
off-white
solubilidad
ethanol: 10 mg/mL
DMSO: 50 mg/mL
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Envase
Advertencia
Otras notas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable