480060
Necrosis Inhibitor, IM-54
The Necrosis Inhibitor, IM-54, also referenced under CAS 861891-50-1, selectively blocks oxidative stress-induced necrotic cell death. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cancer applications.
Sinónimos:
Necrosis Inhibitor, IM-54, 2-(1H-Indol-3-yl)-3-pentylamino-maleimide
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Análisis
≥95% (HPLC)
formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
yellow-orange
solubilidad
methanol: 10 mg/mL
DMSO: 100 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
InChI
1S/C19H23N3O2/c1-4-5-8-11-20-17-16(18(23)22(3)19(17)24)14-12-21(2)15-10-7-6-9-13(14)15/h6-7,9-10,12,20H,4-5,8,11H2,1-3H3
Clave InChI
SGLOMINNEBLJFF-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Blocks oxidative stress-induced necrotic cell death
Envase
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable