475895
Monensin, Sodium Salt, High Purity
Polyether antibiotic that functions as a Na+ ionophore by forming stable complexes with monovalent cations that are able to cross the plasma membrane.
Sinónimos:
Monensin, Sodium Salt, High Purity
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Análisis
≥97% (by Assay)
formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
color
off-white to beige
solubilidad
chloroform: soluble
ethanol: soluble
methanol: soluble
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
InChI
1S/C36H62O11.Na/c1-10-34(31-20(3)16-26(43-31)28-19(2)15-21(4)36(41,18-37)46-28)12-11-27(44-34)33(8)13-14-35(47-33)17-25(38)22(5)30(45-35)23(6)29(42-9)24(7)32(39)40;/h19-31,37-38,41H,10-18H2,1-9H3,(H,39,40);/q;+1/p-1/t19-,20-,21+,22+,23-,24-,25-,26+,27+,28-,29+,30-,31+,33-,34-,35+,36-;/m0./s1
Clave InChI
XOIQMTLWECTKJL-FBZUZRIGSA-M
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Functions as a Na+ ionophore
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Mendez, A.J. 1995. J. Biol. Chem.270, 5891.
Sakuragawa, N., et al. 1994. Biochim. Biophys. Acta1213, 193.
Griffin, T., et al. 1993. J. Natl. Cancer Inst.85, 292.
Rushfeldt, C., and Smedsrtod, B. 1993. Cancer Res.53, 658.
Hoya, A., and Venosa, R.A. 1992. Biochem. Biophys. Acta1104, 123.
Kok, J.W. 1992. J. Cell. Sci.103, 1139.
Takemura, H., and Ohshika, H. 1992. Biochem. Pharmacol.44, 1395.
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2
Órganos de actuación
Heart,muscle
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable