474427
4-Methylumbelliferyl-β-D-glucuronide - CAS 6160-80-1 - Calbiochem
Substrate for fluorogenic assay of β-D-glucuronidase.
Sinónimos:
4-Methylumbelliferyl-β-D-glucuronide - CAS 6160-80-1 - Calbiochem, MUG
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥99% (TLC)
Formulario
crystalline solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
desiccated
protect from light
impurezas
<25 ppm 4-methylumbelliferone
color
white
solubilidad
aqueous buffer: soluble
methanol: soluble
water: soluble
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
InChI
1S/C16H16O9/c1-6-4-10(17)24-9-5-7(2-3-8(6)9)23-16-13(20)11(18)12(19)14(25-16)15(21)22/h2-5,11-14,16,18-20H,1H3,(H,21,22)/t11-,12-,13+,14-,16+/m0/s1
Clave InChI
ARQXEQLMMNGFDU-JHZZJYKESA-N
Descripción general
This product has been discontinued.
Substrate for fluorogenic assay of β-D-glucuronidase.
Advertencia
Otras notas
Trepeta, R.W., and Edberg, S.C. 1984. J. Clin. Microbiol. 19, 172.
Brot, F.E., et al. 1974. Biochem. Biophys. Res. Commun. 57, 1.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable