454863
D-erythro-MAPP
A synthetic analog of ceramide.
Sinónimos:
D-erythro-MAPP, (1S,2R)-D- erythro-2-(N-Myristoylamino)-1-phenyl-1-propanol, AC Inhibitor II, Acid Ceramidase Inhibitor II, D-e-MAPP, (1S,2R)-D-erythro-2-(N-Myristoylamino)-1-phenyl-1-propanol, AC Inhibitor II, Acid Ceramidase Inhibitor II, D-e-MAPP
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (NMR)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
solubilidad
ethanol: 5 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
InChI
1S/C23H39NO2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-19-22(25)24-20(2)23(26)21-17-14-13-15-18-21/h13-15,17-18,20,23,26H,3-12,16,19H2,1-2H3,(H,24,25)/t20-,23-/m1/s1
Clave InChI
YLAZEWZHIRBZDA-NFBKMPQASA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Alkaline ceramidase
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Hannun, Y.A. 1996. Science274, 1855.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable