444229
MMP-8, Human Neutrophil
Sinónimos:
Matrix Metalloproteinase 8, Human Neutrophil Collagenase, Collagenase-2
About This Item
Productos recomendados
Análisis
≥90% (SDS-PAGE)
Nivel de calidad
formulario
liquid
actividad específica
≥40 mU/mg protein
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
actividad extraña
other MMP, none detected
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Descripción general
Envase
Advertencia
Otras notas
Mallya, S.K., et al. 1990. Biochemistry 29, 10628.
Marcy, A.I., et al. 1991. Biochemistry30, 6476.
Stricklin, et al. 1983. Biochemistry22, 61.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable