Saltar a
4440-M
D-Mannose
Sinónimos:
D-Mannose, D-Mannopyranose
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
100 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
203,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H12O6
Número CAS:
Peso molecular:
180.16
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.79
MDL number:
203,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
description
Merck USA index - 14, 5747
Quality Segment
assay
≥98% (GC, HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
solubility
water: 2.5 mg/mL
storage temp.
10-30°C
SMILES string
O1C(C(C(C(C1CO)O)O)O)O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2
InChI key
WQZGKKKJIJFFOK-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
M6020M857463579
assay
≥98% (GC, HPLC)
assay
≥99%
assay
≥99% (GC)
assay
≥99.5% (sum of enantiomers, HPLC)
solubility
water: 2.5 mg/mL
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
water: soluble 10 g/L at 20 °C
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
form
solid
form
powder
form
powder
form
solid
storage temp.
10-30°C
storage temp.
-
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
color
white
color
-
color
white to off-white
color
white
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c