442685-M
PhosphoDetect Anti-MAP Kinase ERK1/ERK2 (pThr²⁰²/Tyr²⁰⁴) Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
About This Item
origen biológico
rabbit
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
liquid
no contiene
preservative
reactividad de especies
human, rat
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
isotipo
IgG
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
phosphorylation (pThr202/pTyr204)
Información sobre el gen
human ... MAPK3(5595)
rat ... Mapk3(50689)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Immunoblotting (1:1000)
Advertencia
Forma física
Otras notas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3