Key Documents
431-50
Millipore
Centriprep Centrifugal Filter Unit
50 kDa cutoff, 15 mL volume
About This Item
Código UNSPSC:
41104916
eCl@ss:
36100101
Materiales
Nylon cap
polycarbonate collector (for filtrate)
polycarbonate reservoir (for sample)
polypropylene seal
regenerated cellulose membrane
esterilidad
non-sterile
Características
holdup volume 0.5 mL
fabricante / nombre comercial
Centriprep®
Parámetros
15 mL sample volume
técnicas
protein extraction: suitable
protein purification: suitable
Longitud
135 cm
Diámetro
2.81 cm
filtración área
2.84 cm2
tamaño de poro
50 kDa NMWCO
aplicaciones
sample preparation
Condiciones de envío
ambient
Descripción general
Filter Code: YM-50
Filter Type: Ultrafiltration
Aplicación
50 kDa cutoff, 15 mL volume
Swinging bucket rotor w/maximum 1,500 x g
Características y beneficios
Minimum Final Concentrate Volume: 700 µL
Forma física
Color Code: Rose
Información legal
CENTRIPREP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany