Documentos clave
4074-M
Millipore
OmniPur Triton X-100 Surfactant - CAS 9002-93-1 - Calbiochem
About This Item
Código UNSPSC:
12161902
NACRES:
NA.28
Nivel de calidad
Envase
Plastic receptable in fibreboard boxes
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
483.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
251 °C - closed cup