Saltar a
4071
myo-Inositol - CAS 87-89-8 - Calbiochem
Sinónimos:
i-Inositol, meso-Inositol
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
98%
form
crystalline solid
color
white
General description
A growth factor for animals as well as microorganisms.
A growth factor for animals as well as microorganisms. The most abundant form of polyols that serves as a structural element of secondary messengers in eukaryotic cells.
Biochem/physiol Actions
A growth factor for animals as well as microorganisms
Clase de almacenamiento
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)