401459
Mouse Anti-Human IgG₁, Fc Fragment Specific Alkaline Phosphatase Conjugate
liquid, Calbiochem®
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
secondary antibodies
clon
monoclonal
Formulario
liquid
contiene
≤0.1% sodium azide as preservative
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
do not freeze
isotipo
IgG
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Descripción general
Aplicación
Enzyme Immunoassay (≥1:5000)
Immunoelectrophoresis (see comments)
Envase
Advertencia
Forma física
Otras notas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable