401250-M
Ilimaquinone
A cell-permeable marine sponge metabolite with anti-microbial, anti-HIV, anti-inflammatory, and anti-mitotic properties.
Sinónimos:
Ilimaquinone, 3-[(Decahydro-1β,2β,4aβ-trimethyl-5-methylene-1-napthyl)methyl]-2-hydroxy-5-methoxybenzoquinone, IQ
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
red
solubilidad
DMSO: 200 mg/mL
temp. de almacenamiento
−20°C
InChI
1S/C22H30O4/c1-13-7-6-8-18-21(13,3)10-9-14(2)22(18,4)12-15-19(24)16(23)11-17(26-5)20(15)25/h11,14,18,24H,1,6-10,12H2,2-5H3/t14-,18+,21+,22+/m0/s1
Clave InChI
JJWITJNSXCXULM-YVUMSICPSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Induces a complete and reversible breakdown of Golgi membranes into smaller vesicular structures and causes depolymerization of microtubules.
Advertencia
Otras notas
Radeke, H.S., and Snapper, M.L. 1998. Bioorg. Med. Chem.6, 1227.
Jamora, C., et al. 1997. Cell 91, 617.
Nambiar, M.P., and Wu, H.C. 1995. Exp. Cell Res. 219, 671.
Loya, S., and Hizi, A. 1993. J. Biol. Chem. 268, 9323.
Takizawa, P.A., et al. 1993. Cell 73, 1079.
Veit, B., et al. 1993. J. Cell Biol. 122, 1197.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable