382159-M
PhosphoDetect Anti-Histone H3 (pSer¹⁰) (7-20) Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
formulario
liquid
contiene
≤0.1% sodium azide as preservative
reactividad de especies
Xenopus, Tetrahymena sp., human, Drosophila, Caenorhabditis elegans
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
isotipo
IgG
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
phosphorylation (pSer10)
Información sobre el gen
human ... H3C1(8350)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Immunocytochemistry (5 µg/ml)
Immunohistochemistry (see comments)
Immunoprecipitation (4 µg/10 µg acid-extracted proteins from colcemid-arrested HeLa cells)
Advertencia
Forma física
Reconstitución
Nota de análisis
Acid-extracted proteins from colcemid-arrested HeLa cells
Otras notas
Chadee, D.N., et al. 1995. J. Biol. Chem.270, 20098.
Mahadevan, L.C., et al. 1991. Cell65, 775.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable