382065
Bisbenzimide H 33342 Fluorochrome, Trihydrochloride
Cell-permeable, adenine-thymine-specific fluorescent stain.
Sinónimos:
Bisbenzimide H 33342 Fluorochrome, Trihydrochloride, 2ʹ-(4-Ethoxyphenyl)-5-(4-methyl-1-piperazinyl)-2,5ʹ-bi-1H-benzimidazole, 3HCl, HOE 33342
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Análisis
≥95% (TLC)
formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
yellow
solubilidad
water: 50 mg/mL
fluorescencia
λex 346 nm
λem 460 nm
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
InChI
1S/C27H28N6O/c1-3-34-21-8-4-18(5-9-21)26-28-22-10-6-19(16-24(22)30-26)27-29-23-11-7-20(17-25(23)31-27)33-14-12-32(2)13-15-33/h4-11,16-17H,3,12-15H2,1-2H3,(H,28,30)(H,29,31)
Clave InChI
PRDFBSVERLRRMY-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Adenine-thymine-specific fluorescent stain
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Paddenberg, R., et al. 1996. Eur. J. Cell Biol. 71, 105.
Filatov, M.V., et al. 1995. Mutat. Res. 327, 209.
Belloc, F., et al. 1994. Cytometry17, 59. Crissman, H.A. 1990. Methods Cell Biol. 33, 97.
Hinkley, R.E., et al. 1986. Dev. Biol.118, 148.
Sandhu, L.C., et al. 1985. Cytometry6, 191.
Frankfurt, O.S. 1983. Cytometry4, 216.
Lalande, M.E., et al. 1981. Proc. Natl. Acad. Sci. USA78, 363.
Visser, J.W.M. 1980. Flow CytometryIV, 86.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable