Saltar a
373402
Hedgehog Antagonist VIII
The Hedgehog Antagonist VIII, also referenced under CAS 330796-24-2, controls the biological activity of Hedgehog. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Signaling applications.
Sinónimos:
Hedgehog Antagonist VIII, 1-(4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl)-3-((3-(4-fluorophenyl)-3,4-dihydro-4-oxo-2-quinazolinyl)methyl)-urea, Hh Signaling Antagonist VIII, Hh Signaling Antagonist VIII, 1-(4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl)-3-((3-(4-fluorophenyl)-3,4-dihydro-4-oxo-2-quinazolinyl)methyl)-urea
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
5 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
172,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C23H15ClF4N4O2
Número CAS:
Peso molecular:
490.84
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
172,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
clear slightly yellow
solubility
DMSO: 100 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)c1c(ccc(c1)NC(=O)NCc2[n]([c](c4c(n2)cccc4)=O)c3ccc(cc3)F)Cl
InChI
1S/C23H15ClF4N4O2/c24-18-10-7-14(11-17(18)23(26,27)28)30-22(34)29-12-20-31-19-4-2-1-3-16(19)21(33)32(20)15-8-5-13(25)6-9-15/h1-11H,12H2,(H2,29,30,34)
InChI key
NYOXUHUPXGFHIB-UHFFFAOYSA-N
General description
A cell-permeable quinazolinyl-urea compound that is shown to potently inhibit OCT-Shh-stimulated Gli transcription activity in a 10t1/2(s12) cell-based Luciferase reporter assay (IC50 = 70 nM).
Packaging
Packaged under inert gas
Preparation Note
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C0. Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Other Notes
Brunton, A.A., et al. 2008. J. Med. Chem.51, 1108.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
373400239822407621
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 100 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL
solubility
DMSO: 25 mg/mL, water: 25 mg/mL
solubility
ethanol: 2 mg/mL, DMSO: 28 mg/mL
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c