371806
GTP-14564
A cell-permeable, reversible, and ATP-competitive tricyclic benzofurano-indazolo compound that acts as a potent and specific inhibitor of class III receptor tyrosine kinases.
Sinónimos:
GTP-14564, 1-Phenyl-3-H-8-oxa-2,3-diaza-cyclopenta[a]inden, 3-Phenyl-1H-benzofuro[3,2-c]pyrazole
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Análisis
≥98% (HPLC)
formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
pale yellow
solubilidad
DMSO: 5 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
InChI
1S/C15H10N2O/c1-2-6-10(7-3-1)13-15-14(17-16-13)11-8-4-5-9-12(11)18-15/h1-9H,(H,16,17)
Clave InChI
DZQLVVLATXPWBK-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Class III receptor tyrosine kinases
Envase
Advertencia
Otras notas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1