361553
GSK-3β Inhibitor XI
The GSK-3β Inhibitor XI, also referenced under CAS 626604-39-5, controls the biological activity of GSK-3β. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinónimos:
GSK-3β Inhibitor XI, 3-(1-(3-Hydroxypropyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-yl]-4-pyrazin-2-yl-pyrrole-2,5-dione, 7AIPM
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Análisis
≥95% (HPLC)
formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
orange-red
solubilidad
DMSO: 5 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
InChI
1S/C18H15N5O3/c24-8-2-7-23-10-12(11-3-1-4-21-16(11)23)14-15(18(26)22-17(14)25)13-9-19-5-6-20-13/h1,3-6,9-10,24H,2,7-8H2,(H,22,25,26)
Clave InChI
ZDEJZKULWCZIHL-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Gsk-3β
Envase
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
O′Neill, D.J., et al. 2004. Bioorg. Med. Chem.12, 3167.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1