360570-M
Pyridine
ACS reagent, ≥99.0%
About This Item
Productos recomendados
grado
ACS reagent
densidad de vapor
2.72 (vs air)
presión de vapor
10 mmHg ( 13.2 °C)
20 mmHg ( 25 °C)
Análisis
≥99.0%
temp. de autoignición
899 °F
lim. expl.
12.4 %
impurezas
Reducing substances, passes test
≤0.002% NH3
0.1% water
residuo de evap.
≤0.002%
índice de refracción
n20/D 1.509 (lit.)
bp
115 °C (lit.)
mp
−42 °C (lit.)
solubilidad
water: soluble
densidad
0.978 g/mL at 25 °C (lit.)
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.001%
trazas de catión
Cu: ≤5 ppm
cadena SMILES
C1=CN=CC=C1
InChI
1S/C5H5N/c1-2-4-6-5-3-1/h1-5H
Clave InChI
JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- complexes with cobalt(II) halides
- pyridine-d5, a deuterated form of pyridine
- ionic liquid matrices (ILMs)
Envase
Otras notas
This product will be phased out towards early 2019. There is a replacement product available : 360570
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
62.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
17 °C - closed cup