34869-M
Dimetilsulfóxido
suitable for HPLC, ≥99.7%
Sinónimos:
DMSO
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
2.7 (vs air)
presión de vapor
0.42 mmHg ( 20 °C)
Análisis
≥99.7%
formulario
liquid
temp. de autoignición
573 °F
lim. expl.
42 %, 63 °F
técnicas
HPLC: suitable
impurezas
≤0.002% non-volatile matter
≤0.2% water (Karl Fischer)
transmitancia
270 nm, ≥20%
280 nm, ≥50%
300 nm, ≥80%
350 nm, ≥98%
índice de refracción
n20/D 1.479 (lit.)
bp
189 °C (lit.)
mp
16-19 °C (lit.)
densidad
1.10 g/mL (lit.)
cadena SMILES
CS(C)=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
Clave InChI
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Precaución
Otras notas
Dimethyl Sulfoxide Miscibility/Immiscibility Table
This product will be phased out towards early 2019. There is a replacement product available : 34869
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
188.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
87 °C - closed cup