Documentos clave
346351
Millipore
D-(+)-Glucosa
anhydrous
Sinónimos:
Dextrosa
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H12O6
Número de CAS:
Peso molecular:
180.16
Beilstein:
1724615
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
grado
anhydrous
Nivel de calidad
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
impurezas
≤0.2% Maltose
color
white
mp
150-152 °C (lit.)
solubilidad
water: soluble
trazas de catión
heavy metals: ≤0.001%
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
10-30°C
cadena SMILES
OC[C@H]1O[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6+/m1/s1
Clave InChI
WQZGKKKJIJFFOK-DVKNGEFBSA-N
Advertencia
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstitución
Following reconstitution, filter-sterilize and store at room temperature. Stock solutions are stable for several months at room temperature.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable