345797
α1-3,6-Galactosidase, Recombinant, E. coli
Catalyzes the hydrolysis of α1,3-linked and α1,6-linked, non-reducing terminal galactose from complex carbohydrates and glycoproteins.
Sinónimos:
α1-3,6-Galactosidase, Recombinant, E. coli, α1-3,6-D-Galactoside Galactohydrolase
About This Item
Productos recomendados
recombinante
expressed in E. coli
Nivel de calidad
formulario
liquid
actividad específica
≥30 units/mg protein
≥85 units/mL
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
do not freeze
actividad extraña
Proteases, none detected
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
Categorías relacionadas
Descripción general
Advertencia
Definición de unidad
Forma física
Otras notas
Dwek, R.A., et al. 1993. Annu. Rev. Biochem. 62, 65.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable