344037
cFMS Receptor Inhibitor II - CAS 959860-85-6 - Calbiochem
The cFMS Receptor Inhibitor II, also referenced under CAS 959860-85-6, controls the biological activity of cFMS. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinónimos:
cFMS Receptor Inhibitor II - CAS 959860-85-6 - Calbiochem, 4-(3,4-Dimethylanilino)-7-(4-pyridyl)quinoline-3-carboxamide, CSF-1 Receptor Inhibitor II
About This Item
Nivel de calidad
Ensayo
≥97% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
yellow
solubilidad
DMSO: 25 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Envase
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable