344036-M
cFMS Receptor Tyrosine Kinase Inhibitor
The cFMS Receptor Tyrosine Kinase Inhibitor, also referenced under CAS 870483-87-7, controls the biological activity of cFMS. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinónimos:
cFMS Receptor Tyrosine Kinase Inhibitor, 5-(3-Methoxy-4-((4-methoxybenzyl)oxy)benzyl)-pyrimidine-2,4-diamine, CSF-1 Receptor Inhibitor, GW2580
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Análisis
≥97% (HPLC)
formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
off-white
solubilidad
DMSO: 25 mg/mL
temp. de almacenamiento
2-8°C
InChI
1S/C20H22N4O3/c1-25-16-6-3-13(4-7-16)12-27-17-8-5-14(10-18(17)26-2)9-15-11-23-20(22)24-19(15)21/h3-8,10-11H,9,12H2,1-2H3,(H4,21,22,23,24)
Clave InChI
MYQAUKPBNJWPIE-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
CFMS
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable