341610
FGF/PDGF/VEGF RTK Inhibitor
The FGF/PDGF/VEGF RTK Inhibitor, also referenced under CAS 144335-37-5, controls the biological activity of FGF/PDGF/VEGF RTK. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinónimos:
FGF/PDGF/VEGF RTK Inhibitor, 4-Hydroxy-3-benzimidazol-2-ylhydroquinolin-2-one, PDGFR Tyrosine Kinase Inhibitor XVII, VEGFR Tyrosine Kinase Inhibitor XXX, VEGFR2 Kinase Inhibitor XXVIII, PDGFR Tyrosine Kinase Inhibitor XVII, 4-Hydroxy-3-benzimidazol-2-ylhydroquinolin-2-one, VEGFR Tyrosine Kinase Inhibitor XXX, VEGFR2 Kinase Inhibitor XXVIII
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Análisis
≥95% (HPLC)
formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
off-white
solubilidad
DMSO: 5 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
InChI
1S/C16H11N3O2/c20-14-9-5-1-2-6-10(9)19-16(21)13(14)15-17-11-7-3-4-8-12(11)18-15/h1-8H,(H,17,18)(H2,19,20,21)
Clave InChI
YXCWBNCDJZEBKY-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Envase
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable