324470
E-4031
≥98% (HPLC), solid, K⁺ current inhibitor, Calbiochem®
Sinónimos:
E-4031, 4ʹ-[[1-[2-(6-Methyl-2-pyridinyl)ethyl-4-piperidinyl]carbonyl]methanesulfonanilide, 2HCl
About This Item
Productos recomendados
product name
E-4031, A potent and selective inhibitor of the rapid type of inactivating inward-rectifying K+ current (IK, IR) (IC₅₀ = 10 nM).
Nivel de calidad
Análisis
≥98% (HPLC)
formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
color
white to off-white
solubilidad
DMSO: 50 mg/mL
water: 50 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
InChI
1S/C21H27N3O3S/c1-16-4-3-5-19(22-16)12-15-24-13-10-18(11-14-24)21(25)17-6-8-20(9-7-17)23-28(2,26)27/h3-9,18,23H,10-15H2,1-2H3
Clave InChI
SRUISGSHWFJION-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Inhibitor of the rapid type of inactivating inward-rectifying K+ current
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Ono, K., et al. 2000. J. Physiol. (London)524 (Pt. 1), 51.
Xie, J.T., et al. 2000. Methods Find. Exp. Clin. Pharmacol.22, 67.
Bauer, C.K., et al. 1999. Mol. Cell Endocrinol. 148, 37.
Baskin, E.P., and Lynch, J.J. 1998. J. Pharmacol. Exp. Ther. 285, 135.
Weinsberg, F., et al. 1997. Pflugers Arch. 434, 1.
West, P.D., et al. 1997. J. Cardiovasc. Pharmacol. Ther.2, 205.
West, P.D., et al. 1996. Pharmacol. Toxicol.78, 89.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable