3125-12
Oil Red O
HARLECO® For staining of lipids
Sinónimos:
Oil Red O, Sudan Red 5B
About This Item
Formulario
powder
mp
182-186 °C
λmáx.
520-530 nm
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Condiciones de envío
wet ice
InChI
1S/C26H24N4O/c1-16-9-10-17(2)22(13-16)27-28-23-14-19(4)24(15-18(23)3)29-30-26-21-8-6-5-7-20(21)11-12-25(26)31/h5-15,29H,1-4H3/b28-27?,30-26-
Clave InChI
HJAYEODIXUYVIC-LTFAAIOASA-N
Aplicación
For In-Vitro Diagnostic Use.
For Professional Use.
For staining of lipids.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3