309825
Dihydrorhodamine 123
Cell-permeable fluorogenic probe that is useful for the detection of reactive oxygen species (ROS) such as peroxide and peroxynitrite.
Sinónimos:
Dihydrorhodamine 123
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Análisis
≥95% (HPLC)
formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
pink-white
solubilidad
DMSO: 5 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
InChI
1S/C21H18N2O3/c1-25-21(24)15-5-3-2-4-14(15)20-16-8-6-12(22)10-18(16)26-19-11-13(23)7-9-17(19)20/h2-11,20H,22-23H2,1H3
Clave InChI
FNEZBBILNYNQGC-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Detection of reactive oxygen species (ROS)
Envase
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Kim, Y.M., et al. 1996. Infect Immun. 64, 3074.
Williams, M.S., and Henkart, P.A. 1996. J. Immunol. 157, 2395.
van de Water, B., et al. 1995. Mol. Pharmacol. 48, 928.
Royall, J.A., and Ischiropoulos, H. 1993. Arch. Biochem. Biophys. 302, 348.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable