Merck
3097S
Aerosol de descontaminación NucleoClean
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
41116012
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160405
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
liquid
Quality Segment
manufacturer/tradename
Chemicon®
shipped in
ambient
General description
El aerosol de descontaminación NucleoClean<TMSYMBOL></TMSYMBOL> es la solución sencilla para la descontaminación del ADN.
El aerosol de descontaminación NucleoClean<TMSYMBOL></TMSYMBOL> de Millipore mantendrá su laboratorio libre de contaminación por arrastre en la PCR. Nuestro pulverizador NucleoClean<TMSYMBOL></TMSYMBOL> le ofrece una forma sencilla y eficaz de limpiar su equipo de PCR, instrumental de laboratorio y mesas de trabajo, una alternativa rápida, fácil y segura a la lejía.
Estable a temperatura ambiente durante meses si se cierra correctamente.
Millipore ofrece también el sistema AMP ID, una tecnología de amplificación de ácidos nucleicos muy eficiente configurada en un práctico formato de reacción de un solo tubo para la detección mediante PCR en tiempo real de ARN o ADN específicos. Cada kit suministra reactivo suficiente para hasta 100 análisis e incluye controles positivos optimizados y cebadores de amplificación diseñados específicamente para la detección de agentes infecciosos seleccionados. La línea AMP ID consta actualmente de kits para pan-enterovirus (AMP3100), virus del Nilo occidental (AMP3200), virus de la gripe aviar A, H5N1 (AMP3500) y los virus herpes simple tipo 1 y tipo 2 (AMP3800). Además, Millipore ofrece ViralXpress, un potente sistema de extracción y purificación de ácidos nucleicos, previsto específicamente para la purificación muy eficiente de ADN y ARN vírico de plasma, suero, líquido cefalorraquídeo, líquido amniótico, tejido, médula ósea, células infectadas o sobrenadantes de cultivo celular (3095). Cada kit suministra reactivos suficientes para un máximo de 50 extracciones.
Application
El aerosol de descontaminación NucleoClean es adecuado para la descontaminación de ácidos nucleicos en material de laboratorio, equipos y mesas de trabajo de laboratorio.
Other Notes
Sustituye a: 3097
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg