Documentos clave
233156
Millipore
Cleland′s Reagent, Molecular Biology Grade
A protective agent for SH groups.
Sinónimos:
Cleland’s Reagent, Molecular Biology Grade, 1,4-Dithiothreitol, DTT
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H10O2S2
Número de CAS:
Peso molecular:
154.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161504
NACRES:
NA.25
Formulario:
powder
solid
Ensayo:
≥99% (titration)
grado
Molecular Biology
Nivel de calidad
Ensayo
≥99% (titration)
Formulario
powder
solid
idoneidad de la reacción
reagent type: reductant
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
color
white
solubilidad
water: 15 mg/mL
trazas de catión
heavy metals: ≤0.001%
Absorción
≤0.100 at 280 nm at 100 mM (1 cm)
≤0.500 at 260 nm at 100 mM (1 cm)
actividad extraña
DNases, proteases, RNases, none detected
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
SC[C@H](O)[C@@H](O)CS
InChI
1S/C4H10O2S2/c5-3(1-7)4(6)2-8/h3-8H,1-2H2/t3-,4-/m0/s1
Clave InChI
VHJLVAABSRFDPM-IMJSIDKUSA-N
Descripción general
A protective agent for SH groups.
Water-soluble protective reagent for sulfhydryl groups [absorbance (100 mM): ≤0.5 at 260 nm; ≤0.1 at 280 nm]. It is capable of maintaining monothiols completely in the reduced state and of reducing disulfides quantitatively. Since it readily permeates cell membranes, it can protect protein sulfhydryls and restore enzyme activity lost by oxidation.
Envase
Packaged under inert gas
Advertencia
Toxicity: Harmful (C)
Reconstitución
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable