217713
Cdk1/2 Inhibitor II, NU6102
The Cdk1/2 Inhibitor II, NU6102, also referenced under CAS 444722-95-6, controls the biological activity of Cdk1/2. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinónimos:
Cdk1/2 Inhibitor II, NU6102, 6-Cyclohexylmethoxy-2-(4ʹ-sulfamoylanilino)purine
About This Item
Nivel de calidad
Análisis
≥95% (HPLC)
formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
white
solubilidad
DMSO: 20 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
InChI
1S/C18H22N6O3S/c19-28(25,26)14-8-6-13(7-9-14)22-18-23-16-15(20-11-21-16)17(24-18)27-10-12-4-2-1-3-5-12/h6-9,11-12H,1-5,10H2,(H2,19,25,26)(H2,20,21,22,23,24)
Clave InChI
OWXORKPNCHJYOF-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Cdk1/cyclin B, Cdk2/cyclin A3
Envase
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Sayle, K.L., et al. 2003. Bioorg. Med. Chem. Lett.13, 3079.
Davies, T.G., et al. 2002. Nat. Struct. Biol.9, 745.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable