208910
Anti-Calreticulin (405-417) Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
formulario
liquid
contiene
≤0.1% sodium azide as preservative
reactividad de especies
monkey, human, mouse, canine, hamster, bovine, rat, porcine
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
isotipo
IgG
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Immunocytochemistry (see comments)
Immunoprecipitation (see comments)
Immunohistochemistry (see comments)
Advertencia
Forma física
Reconstitución
Otras notas
Wada, I., et al. 1997. EMBO J. 16, 5420.
Nauseef, W.F., et al. 1995. J. Biol. Chem.270, 4741.
Jethmalani, S.M., et al. 1994. J. Biol. Chem. 269, 23603.
Smith, M.J., and Koch, G.L.E. 1989. EMBO J.8, 3581.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1