Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
5 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 320,00 € |
Acerca de este artículo
320,00 €
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
lyophilized solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white
solubility
DMSO: 5 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
Fc1ccc(cc1)[S](=O)(=O)NC(C(C)C)C(=O)NC(CC(C)C)C=O
InChI
1S/C17H25FN2O4S/c1-11(2)9-14(10-21)19-17(22)16(12(3)4)20-25(23,24)15-7-5-13(18)6-8-15/h5-8,10-12,14,16,20H,9H2,1-4H3,(H,19,22)
InChI key
WSJWUIDLGZAXID-UHFFFAOYSA-N
General description
Biochem/physiol Actions
µ-calpain
Packaging
Preparation Note
Other Notes
Tamada, Y., et al. 2001. Curr. Eye Res.22, 280.
Mathur, P., et al. 2000. Curr. Eye Res.21, 926.
Nath, R., et al. 2000. Biochem. Biophys. Res. Commun.274, 16.
Tamada, Y., et al. 2000. J. Ocul. Pharmacol. Ther.16, 271.
Fukiage, C., et al. 1998. Curr. Eye Res.17, 623.
Fukiage, C., et al. 1997. Biochim. Biophys. Acta 1361, 304.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥97% (HPLC) | assay - | assay ≥95% (HPLC) | assay - |
| form lyophilized solid | form solid | form lyophilized solid | form solid |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: 5 mg/mL | solubility DMSO: 25 mg/mL | solubility DMSO: 20 mg/mL (Use only anhydrous DMSO.) | solubility DMSO: 25 mg/mL |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c