204889-M
Anti-Complement 5a Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
serum
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
formulario
liquid
contiene
≤0.1% sodium azide as preservative
reactividad de especies
human
no debe reaccionar con
rat
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
isotipo
IgG
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Immunoblotting (see comments)
Ouchterlony (use undiluted)
Advertencia
Forma física
Reconstitución
Otras notas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1